Learn More
2-Amino-5-chloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-chloropyridine |
| Point de fusion | 135°C to 138°C |
| Point d’ébullition | 127°C to 129°C (21 mmHg) |
| Point d’éclair | 160°C (320°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 108735 |
| Poids de la formule | 128.56 |
| Pourcentage de pureté | 98% |