Learn More
2-Amino-5-chloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10355970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10355970
Marque: Thermo Scientific Acros 103410250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1072-98-6 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-98-6
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00006324
Clé InChI MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
CID PubChem 66174
Nom IUPAC 5-chloropyridine-2-amine
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chloropyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 134.0°C to 138.0°C
Couleur Beige à beige-marron
Point d’ébullition 127.0°C to 128.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Cl(C5H3N)NH2
Quantité 25 g
Beilstein 22, V,8, 451
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L water (20°C)
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.