Learn More
2-amino-5-éthylthio-1,3,4-thiadiazole, 96 %
Code produit. 11451647
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11451647
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B25624.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25660-70-2
Formule moléculaire C4H7N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 161.241
Numéro MDL MFCD00040401
Clé InChI VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylthio, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-thioethyl-1,3,4-thiadiazole, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, pubchem14464, acmc-1cmd9, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-ethylthio
CID PubChem 101459
Nom IUPAC 5-éthylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMILES CCSC1=NN=C(S1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Point de fusion 130°C to 133°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 96%