Learn More
2-Amino-5-méthyl-3-thiophènecarbonitrile, Mikromol™
Code produit 30460674
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460674 4 x 25 mg 100mg
30049453 100 mg 100mg
30051057 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460674 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0329.1500254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Amino-5-méthyl-3-thiophènecarbonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
CAS 138564-58-6
Noms d’analytes ou de composants Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H6 N2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-5-methyl-, 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2S/c1-4-2-5(3-7)6(8)9-4/h2H,8H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES Cc1cc(C#N)c(N)s1
Nom IUPAC 2-amino-5-méthylthiophène-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 138.0252 g/mol