Learn More
2-amino-5-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027084
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11415587
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23560.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2835-98-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-98-5
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007693
Clé InChI HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-amino-m-cresol, 2-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 2-amino-5-methyl, 4-amino-3-hydroxytoluene, 2-hydroxy-p-toluidine, unii-qcg4es2a26, 6-amino-3-cresol, 3-methyl-6-aminophenol, 6-amino-3-methylphenol, qcg4es2a26
CID PubChem 76082
Nom IUPAC 2-amino-5-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-methylphenol
Point de fusion 155°C to 159°C
Quantité 10 g
Beilstein 386144
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%