Learn More
(2-Amino-5-nitrophényl)(2-chlorophényl)méthanone, Mikromol™
Description
(2-Amino-5-nitrophényl)(2-chlorophényl)méthanone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 2011-66-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H9 Cl N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Clonazepam Imp. A (EP), Clonazepam USP Related Compound B, Clonazepam USP RC B, Clonazepam Related Compound B, Clonazepam Impurity A, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone, 2-Amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, BF-CLO, BF-Clonazepam, Clonazepam Benzophenone, CLO-Benzophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (2-amino-5-nitrophényl)-(2-chlorophényl)méthanone |
| Afficher plus |