Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, Mikromol™
Code produit 17924096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17924096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17924096 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3279.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Amino-5-nitrothiazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrothiazole
CAS 121-66-4
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-5-nitrothiazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H3 N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
SMILES Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-nitro-1,3-thiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 145.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 144,9946 g/mol