Learn More
2-Amino-6-chloropurine, Mikromol™
Description
2-Amino-6-chloropurine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-chloropurine |
| CAS | 10310-21-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Amino-6-chloropurine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H4 Cl N5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 9H-Purin-2-amine, 6-chloro-, 1H-Purin-2-amine, 6-chloro- (9CI), Purine, 2-amino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-chloro-9H-purine, 2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-1H-purin-2-amine, 6-Chloro-2-aminopurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloro-7H-purin-2-amine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine, 6-Chloro-9H-purin-2-yl-2-amine, 6-Chloroguanine, NSC 29570, SKF-17831, 380U58, Nelarabine related, Famciclovir Related Compound F |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1 |
| Nom IUPAC | 6-chloro-9H-purin-2-amine |
| Afficher plus |