Learn More
2-Amino-7-[(2-hydroxy-éthoxy)méthyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Mikromol™
Code produit 17903146
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17903146 25 mg 25mg
17912496 100 mg 100mg
30457451 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17903146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0061.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Amino-7-[(2-hydroxy-éthoxy)méthyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
CAS 91702-61-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H11 N5 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir Imp. C (EP), 395U76, Aciclovir Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)13(3-10-6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
SMILES NC1=Nc2ncn(COCCO)c2C(=O)N1
Nom IUPAC 2-amino-7-(2-hydroxyéthoxyméthyl)-1H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 225.2
Quantité 25 mg
Poids de la formule 225.0862 g/mol