Learn More
2-Amino-9-bêta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine), Mikromol™
Description
2-Amino-9-bêta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine) |
| CAS | 118-00-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H13 N5 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Imp. H (EP), Guanosine, Adenosine Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Show More |