Learn More
2-amino-m-crésol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3771182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10785925
Marque: Thermo Scientific Acros 398410050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2835-97-4 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-97-4
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00075082
Clé InChI FEDLEBCVFZMHBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-m-cresol, phenol, 2-amino-3-methyl, 2-amino-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methylaniline, amino-m-cresol, ccris 8319, 2-azanyl-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methyl-aniline, acmc-1cp72, dsstox_cid_29117
CID PubChem 3014138
Nom IUPAC 2-amino-3-methylphenol
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-m-cresol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149.0°C to 152.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(CH3)OH
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-m-cresol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.