Learn More
Molecular Probes™ 2-Aminoacridone, chlorhydrate
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
1/boîte
Conditionnement:
25mg
Description
La 2-Aminoacridone est un petit fluorophore contenant des amines qui est utilisé pour marquer les sucres réducteurs, les oligosaccharides et les glycosphingolipides. La détection subpicomolaire des produits dérivés a été signalée par électrophorèse des glucides assistée par fluorophores (FACE). D’autres applications clés pour ce colorant incluent l’électrophorèse capillaire (CE) et la chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC)
Spécification
Spécification
| CAS | 27918-14-5 |
| Couleur | Vert |
| Conditionnement | 1/boîte |
| Formule moléculaire | C13H10N2O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-aminoacridine-9 10h-one, 2-amino-910h-acridinone, 9 10h-acridinone,2-amino, 2-amino-10h-acridine-9-one, 2-amino-10-hydroacridine-9-one, 2-amino-10h-acridin-9-one, 2-amino acridone, 2-amino-9-acridone, bidd:gt0473, 2-amino-10-hydroacridin-9-one |
| Clé InChI | PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.24 |
| CID PubChem | 121965 |
| ChEBI | CHEBI : 31076 |
| Afficher plus |