Learn More
2-Aminobenzamide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310377 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310377 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10167100AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzamide
CAS 88-68-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Aminobenzamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 N2 O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1N
Nom IUPAC 2-aminobenzamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 136,0637 g/mol