Learn More
2-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7034125
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15428237
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51782.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16348-49-5 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16348-49-5
Formule moléculaire C7H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 151.169
Numéro MDL MFCD00492723
Clé InChI CFZHYRNQLHEHJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzamide oxime, 2-aminobenzamidoxime, 2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 2-amino-n-hydroxybenzimidamide, z-2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, e-2-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
CID PubChem 9628840
Nom IUPAC 2-amino-N’-hydroxybenzènecarboximidamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=NO)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzamidoxime
Point de fusion 71°C to 75°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%