Learn More
2-aminobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425013
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
Code produit. Quantité unitSize
11425013 50 g -
11435013 250 g 250g
2 options
Code produit. 11425013
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12286.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1885-29-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1885-29-6
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00007631
Clé InChI HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthranilonitrile, 2-cyanoaniline, o-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino, o-cyanoaniline, 2-amino-benzonitrile, aminobenzonitrile, aminobenzonitrile 2-, 2-aminobenzenecarbonitrile, unii-5rxh2b211r
CID PubChem 72913
Nom IUPAC 2-aminobenzonitrile
SMILES NC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzonitrile
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 286°C
Point d’éclair 145°C (293°F)
Odeur Almond-like
Quantité 50 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 907187
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Aminobenzonitrile