Learn More
Acide 2-aminobenzothiazole-6-carboxylique,95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454107
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15454107
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31512.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-85-6 | C8H6N2O2S | 194.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-85-6
Formule moléculaire C8H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.21
Numéro MDL MFCD00054180
Clé InChI ZEAKWWWXCZMODH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid, 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-amino-6-benzothiazolecarboxylic acid, asischem b67429, zlchem 188, akos bb-7723, salor-int l481106-1ea, ksc487a1l
CID PubChem 66740
Nom IUPAC 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
SMILES NC1=NC2=CC=C(C=C2S1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 95%