Learn More
2-Aminoéthanethiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331143 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11331143
Marque: Thermo Scientific Acros 434710050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60-23-1 | C2H7NS | 77.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-23-1
Formule moléculaire C2H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 77.15
Numéro MDL MFCD00008196
Clé InChI UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cysteamine, mercaptamine, thioethanolamine, becaptan, mercamine, cysteinamine, beta-mercaptoethylamine, 2-mercaptoethylamine, cysteamin, lambraten
CID PubChem 6058
ChEBI CHEBI:17141
Nom IUPAC 2-aminoéthanethiol
SMILES NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethanethiol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2CH2SH
Quantité 5 g
Merck Index 15,2776
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Poids de la formule 77.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoethanethiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.