Learn More
2-Aminoéthanol (éthanolamine), Mikromol™
Code produit 18062970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062970 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18062970 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1204.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Aminoéthanol (Éthanolamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine
CAS 141-43-5
Noms d’analytes ou de composants Ethanolamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES NCCO
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Quantité 100 mg
Poids de la formule 61,0528 g/mol