Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique d’acide 2-aminoisobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405980
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11405980
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26550.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15028-41-8 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl a-aminobutyrate est utilisé comme substrat spécifique du système de transport des acides aminés et dans des études sur les systèmes de transport des acides aminés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15028-41-8
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.606
Numéro MDL MFCD00214247
Clé InChI NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
CID PubChem 13258034
Nom IUPAC 2-amino-2-méthylpropanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 153.61
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl 2-methylalaninate-hydrogen chloride