Learn More
Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432938
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 11432938
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18644.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-16-3
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.246
Numéro MDL MFCD00003988
Clé InChI GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
CID PubChem 6670
Nom IUPAC Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Quantité 500 g
Beilstein 613084
Merck Index 14,6406
Poids de la formule 223.25
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid