Learn More
2-Aminooxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15467297
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15467297
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34360.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4570-45-0 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4570-45-0
Formule moléculaire C3H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD07364485
Clé InChI ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxazol-2-amine, 2-aminooxazole, oxazole-2-amine, 2-amino-oxazole, 2-oxazolamine, 2-amino-1,3-oxazole, oxazol-2-ylamine, 2-aminoxazole, 1,3-oxazol-2-ylamine, 1,3-oxazole-2-ylamine
CID PubChem 558521
Nom IUPAC 1,3-oxazol-2-amine
SMILES NC1=NC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminooxazole
Point de fusion 93°C to 95°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 84.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminooxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Oxazolamine