Learn More
(2-Aminophényl)méthanol, Mikromol™
Code produit 30050029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050029 100 mg 100mg
30050000 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050029 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0147.04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2-Aminophényl)méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Noms d’analytes ou de composants (2-Aminophenyl)methanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Mianserin Imp. C (EP), (2-Aminophenyl)methanol, Benzocaine Impurity B, Mianserin Hydrochloride Impurity C, Mianserin Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
SMILES Nc1ccccc1CO
Nom IUPAC (2-aminophényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 123,0684 g/mol