Learn More
Acide 2-aminotéréphthalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027578
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11485887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24441.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
2-Aminoterephthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-aminotéréphtalique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10312-55-7
Formule moléculaire C8H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.13
Numéro MDL MFCD00134536
Clé InChI GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
CID PubChem 2724822
Nom IUPAC Acide 2-aminotéréphtalique
SMILES NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoterephthalic acid
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoterephthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Aminoterephthalicacid