Learn More
2-Anisidine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309675 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309675 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10266000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
CAS 90-04-0
Noms d’analytes ou de composants 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C7 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES COc1ccccc1N
Nom IUPAC 2-méthoxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 123,0684 g/mol