Learn More
2-Azaspiro[4.5]décan-3-one (3,3-Pentaméthylène-4-butyrolactame), Mikromol™
Code produit 17962286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962286 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962286 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0684.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Azaspiro[4.5]décan-3-one (3,3-Pentaméthylène-4-butyrolactame)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Noms d’analytes ou de composants 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H15 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
Nom IUPAC 2-azaspiro[4.5]décan-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 153.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 153,1154 g/mol