Learn More
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacétanilide, Mikromol™
Code produit 30051895
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051895 25 mg 25mg
17973896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051895 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0023.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacétanilide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
CAS 4016-85-7
Noms d’analytes ou de composants 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H11 Cl2 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Formule InChI InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC N-(2-benzoyl-4-chlorophényl)-2-chloroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 308.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 307.0167 g/mol