Learn More
Chlorhydrate de 2-[benzyl(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthanone, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 2-[benzyl(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthanone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| CAS | 24085-08-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C20 H25 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Salbutamol Sulphate Imp. G (EP), Salbutamol Imp. G (EP), 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Salbutamol Sulfate Impurity G, Salbutamol Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-[bencil(terc-butil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona;clorhidrato |
| Afficher plus |