Learn More
Acide [2-(benzyloxy)-2-oxoéthyl](4-phénylbutyl)phosphinique, Mikromol™
Description
Acide [2-(benzyloxy)-2-oxoéthyl](4-phénylbutyl)phosphinique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid |
| CAS | 87460-09-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H23 O4 P |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H23O4P/c20-19(23-15-18-12-5-2-6-13-18)16-24(21,22)14-8-7-11-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-10,12-13H,7-8,11,14-16H2,(H,21,22) |
| SMILES | OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | acide (2-benzyloxy-2-oxo-éthyl)-(4-phénylbut)phosphinique |
| Afficher plus |