Learn More
2-Benzylpyridine, Mikromol™
Code produit 17994016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17994016 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0059.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Benzylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Benzylpyridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Pheniramine Maleate Imp. A (EP), Pheniramine Imp. A (EP), 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity A, Pheniramine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
Nom IUPAC 2-benzylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 169,0891 g/mol