Learn More
2-bromo-1-(5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophen-2-yl)éthan-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10722123
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10722123
Marque: Thermo Scientific Maybridge MWP00203CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175203-97-1
Formule moléculaire C11H8BrClOS
Poids moléculaire (g/mol) 303.60
Numéro MDL MFCD00173792
Clé InChI HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 2779873
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-bromo-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
Poids de la formule 303.61
Pourcentage de pureté 95%