Learn More
2-bromo-1-(5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophen-2-yl)éthan-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one |
| Poids de la formule | 303.61 |
| Pourcentage de pureté | 95% |