Learn More
2-Bromo-3,4-difluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054025
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15438468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61876.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1092349-87-5 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092349-87-5
Formule moléculaire C6H4BrF2N
Poids moléculaire (g/mol) 208.01
Numéro MDL MFCD11035924
Clé InChI ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
CID PubChem 22731604
Nom IUPAC 2-bromo-3,4-difluoroaniline
SMILES NC1=C(Br)C(F)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide