Learn More
2-Bromo-3-methylbutyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-3-methylbutyric acid |
| Note relative au nom | 98% |
| CAS | 565-74-2 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 39.0°C to 43.0°C |
| Couleur | Blanc à beige |
| Point d’ébullition | 124.0°C to 126.0°C (20.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 107°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Bromo-3-methylbutyric acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.