Learn More
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10315112
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10315112 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10611703 1 g Flacon en verre ambré 1g
2 options
Code produit. 10315112
Marque: Thermo Scientific Maybridge SPB08448CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 157664-47-6
Formule moléculaire C5H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 192.074
Numéro MDL MFCD04971979
Clé InChI SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
CID PubChem 2735586
Nom IUPAC (2-bromothiophen-3-yl)méthanamine
SMILES C1=CSC(=C1CN)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 228.54
Pourcentage de pureté 97%