Learn More
2-Bromo-3’-(trifluorométhyl)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325145
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11325145 1 g 1g
15434127 5 g 5g
11315145 10 g 10g
3 options
Code produit. 11325145
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31526.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2003-10-3
Formule moléculaire C9H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 267.05
Numéro MDL MFCD03094283
Clé InChI TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Point de fusion 20°C to 23°C
Point d’ébullition 69°C to 72°C
Quantité 1 g
Synonyme decoyinine, decoyinin, angustmycin a, antibiotic a 14, decoyinine u-7984, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl-9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl adenine, adenine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl, 9-tetrahydro-3,4-dihydroxy-2-hydroxymethyl-5-methylene-2-furyl adenine, 9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
CID PubChem 121578
Poids de la formule 267.04
Pourcentage de pureté 98%