Learn More
2-Bromo-4-chlorophénol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443317
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11443317
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16218.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 695-96-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 695-96-5
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.45
Numéro MDL MFCD00002319
Clé InChI ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
CID PubChem 69670
Nom IUPAC 2-bromo-4-chlorophénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-chlorophenol
Point de fusion 31°C to 35°C
Point d’ébullition 230°C to 232°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Beilstein 2042871
Poids de la formule 207.46
Pourcentage de pureté ≥98%