Learn More
2-bromo-4-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-iodopyridine |
Point de fusion | 61°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 108925 |
Sensibilité | Light sensitive |
Synonyme | 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 283.89 |
Pourcentage de pureté | 97% |