Learn More
2-bromo-5-chloro-3-méthylbenzo(b)thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7024970
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11469726
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20250.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175203-60-8
Formule moléculaire C9H6BrClS
Poids moléculaire (g/mol) 261.561
Numéro MDL MFCD00126363
Clé InChI RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
CID PubChem 2735548
Nom IUPAC 2-bromo-5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene
Point de fusion 104°C to 107°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.57
Pourcentage de pureté 97%