Learn More
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080538
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11469332
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10103.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21739-93-5 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21739-93-5
Formule moléculaire C7H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.46
Numéro MDL MFCD00013982
Clé InChI RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro, 2-bromo-5-chloro-benzoic acid, 5-chloro-2-bromobenzoic acid, pubchem3584, acmc-1co7w, 2-bromo-5-chlorobenzoicacid, ksc204k2j, benzoicacid, 2-bromo-5-chloro, zerenex e/9071908
CID PubChem 89027
Nom IUPAC Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Point de fusion 152°C to 156°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2442261
Poids de la formule 235.46
Pourcentage de pureté ≥98%