Learn More
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11342719
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11342719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26734.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-bromo-6-chloro-4-fluorophénol est utilisé dans la préparation de résines, de colorants, d’explosifs, de lubrifiants et de plastiques. Ils sont également dotés de propriétés antioxydantes et sont utilisés comme antioxydants dans de nombreuses formules telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, l’huile de transformateur électrique, les solvants et les réactions organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886499-83-8
Formule moléculaire C6H3BrClFO
Poids moléculaire (g/mol) 225.44
Numéro MDL MFCD04115954
Clé InChI CRWILTIFGXJONJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3818635
Nom IUPAC 2-bromo-6-chloro-4-fluorophénol
SMILES OC1=C(Cl)C=C(F)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Point de fusion 38°C to 40°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.45
Pourcentage de pureté 97%