Learn More
2-bromo-6-(hydroxyméthyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
61.70€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 33674-96-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.02 |
Numéro MDL | MFCD04039884 |
Clé InChI | XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol |
CID PubChem | 3517811 |
Nom IUPAC | (6-bromopyridin-2-yl)methanol |
SMILES | OCC1=CC=CC(Br)=N1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
33674-96-3 | |
188.02 | |
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N | |
3517811 | |
OCC1=CC=CC(Br)=N1 |
C6H6BrNO | |
MFCD04039884 | |
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol | |
(6-bromopyridin-2-yl)methanol |
Spécification
2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine | |
95.0 | |
34°C to 39°C | |
246°C | |
Authentique | |
C6H6BrNO | |
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol | |
OCC1=CC=CC(Br)=N1 | |
188.02 | |
188.02 | |
Poudre |
33674-96-3 | |
100.0 | |
Blanc | |
>110°C | |
95% min. (GC) | |
MFCD04039884 | |
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N | |
(6-bromopyridin-2-yl)methanol | |
3517811 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.