Learn More
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène, Mikromol™
Description
2-bromo-6-méthoxynaphtalène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 5111-65-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H9 Br O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP), Naproxen Impurity N |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nom IUPAC | 2-bro-6-méthoxynaphthalène |
| Afficher plus |