Learn More
2-Bromo-6-méthoxyphénol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461070
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11461070
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25535.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28165-49-3 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
2-Bromo-6-methoxyphenol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-6-méthoxyphénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28165-49-3
Formule moléculaire C7H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.035
Numéro MDL MFCD08146628
Clé InChI WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11019958
Nom IUPAC 2-bromo-6-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methoxyphenol
Point de fusion 62°C to 65°C
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 203.04
Pourcentage de pureté ≥98%