Learn More
2-Bromo-6-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029816
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11312419
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27326.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13073-25-1 | C6H4BrNO3 | 218.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13073-25-1
Formule moléculaire C6H4BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Numéro MDL MFCD02683216
Clé InChI VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
CID PubChem 13545453
Nom IUPAC 2-bromo-6-nitrophénol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-nitrophenol
Point de fusion 66°C to 69°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 218
Pourcentage de pureté 97%