Learn More
2-Bromo-N-méthylbenzamide, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11430060
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11430060
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50583.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61436-88-2
Formule moléculaire C8H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 214.062
Numéro MDL MFCD00099250
Clé InChI FKVCJQNPXXXZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl 2-bromobenzamide, n-methyl-2-bromobenzamide, benzamide,2-bromo-n-methyl, benzamide, 2-bromo-n-methyl, acmc-209msn, 2-bromo-n-methylbenzamide, 2-bromo-n-methyl-benzamide, 2-bromanyl-n-methyl-benzamide, 2-bromophenyl-n-methylcarboxamide
CID PubChem 264945
Nom IUPAC 2-bromo-N-méthylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-N-methylbenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.06
Pourcentage de pureté 99%