Learn More
2-bromo-N,N-diéthylamine hydrobromure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
112.00€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1069-72-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15Br2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.00 |
Numéro MDL | MFCD00040376 |
Clé InChI | HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-diethylamino ethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylammonium bromide, 2-bromoethyl diethylamine hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanaminium bromide, 2-bromotriethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylamine hydrobromide, diethylaminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanamine hydrobromide, ethanamine, 2-bromo-n,n-diethyl-, hydrobromide |
CID PubChem | 70607 |
Nom IUPAC | hydrogen (2-bromoethyl)diethylamine bromide |
SMILES | [H+].[Br-].CCN(CC)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061554
|
Thermo Scientific Acros
426860250 |
25 g | Flacon en verre |
112.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10091264
|
Thermo Scientific Acros
426861000 |
100 g | Flacon en verre |
288.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1069-72-3 | |
261.00 | |
HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N | |
70607 | |
[H+].[Br-].CCN(CC)CCBr |
C6H15Br2N | |
MFCD00040376 | |
2-diethylamino ethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylammonium bromide, 2-bromoethyl diethylamine hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanaminium bromide, 2-bromotriethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylamine hydrobromide, diethylaminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanamine hydrobromide, ethanamine, 2-bromo-n,n-diethyl-, hydrobromide | |
hydrogen (2-bromoethyl)diethylamine bromide |
Spécification
2-Bromo-N, N-diethylethylamine hydrobromide | |
97.5 | |
211°C to 215°C | |
Authentique | |
C6H15Br2N | |
MFCD00040376 | |
HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen (2-bromoethyl)diethylamine bromide | |
70607 | |
98% |
1069-72-3 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
97.5% min. (Argentometry) | |
(CH3CH2)2N(CH2)2Br·HBr | |
2-diethylamino ethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylammonium bromide, 2-bromoethyl diethylamine hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanaminium bromide, 2-bromotriethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylamine hydrobromide, diethylaminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanamine hydrobromide, ethanamine, 2-bromo-n,n-diethyl-, hydrobromide | |
[H+].[Br-].CCN(CC)CCBr | |
261.00 | |
260.99 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-962-3
- 2-Bromo-N,N-diethylethylamine hydrobromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.