Learn More
2-bromoacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483904
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11483904
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11926.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 683-57-8
Formule moléculaire C2H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 137.964
Numéro MDL MFCD00008025
Clé InChI JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetamide, acetamide, 2-bromo, 2-bromo-acetamide, alpha-bromoacetamide, bromacetamide, bromoacetoamide, bromo acetamide, 2-bromoacetoamide, 2-bromo acetamide, sjyhcabiktp@
CID PubChem 69632
Nom IUPAC 2-bromoacétamide
SMILES C(C(=O)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoacetamide
Point de fusion 87°C to 90°C
Formule linéaire BrCH2CONH2
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1739073
Poids de la formule 137.97
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromoacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromoacetamide