Learn More
2-bromobenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334374
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11334374
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00937.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 29418-67-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29418-67-5
Formule moléculaire C7H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00051577
Clé InChI PQNLAYLOCZKPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzhydrazide, 2-bromobenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, o-bromo, 2-bromobenzoyl hydrazine, 2-bromo-benzoic acid hydrazide, 2-bromobenzenecarbohydrazide, 2-bromobenzoic acid hydrazide, bromobenzhydrazide, pubchem3742, 2-bromobenzoylhydrazine
CID PubChem 101460
Nom IUPAC 2-bromobenzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzhydrazide
Point de fusion 152°C to 154°C
Quantité 5 g
Beilstein 1941021
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%