Learn More
2-bromobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10038821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10038821
Marque: Thermo Scientific Acros 350510050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3959-05-5
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Numéro MDL MFCD00025572
Clé InChI NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
CID PubChem 334072
Nom IUPAC (2-bromophényl)méthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5875 to 1.5910
Quantité 5 g
Beilstein 12,III,2348
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.