Learn More
2-bromobutane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10325930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10325930 500 mL Flacon en verre 500mL
10539990 100 mL Flacon en verre 100mL
10175593 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10325930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-76-2
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000156
Clé InChI UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
CID PubChem 6554
Nom IUPAC 2-bromobutane
SMILES CCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobutane
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112°C
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 91°C
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(Br)CH3
Indice de réfraction 1.4359 to 1.4379
Quantité 500 mL
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1556
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.